2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4271-100G OR4271-25G OR4271-5G
APOSOR4271-100GEA 6650 DKK
APOSOR4271-100G APOSOR4271-25G APOSOR4271-5G
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
2-(2-Nitrovinyl)furan
Formel: C₆H₅NO₃
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00030600
CAS-nummer: 699-18-3