[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4248-5G OR4248-10G
APOSOR4248-5GEA 240 DKK
APOSOR4248-5G APOSOR4248-10G
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
Smeltepunkt: 79…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034675
CAS-nummer: 3996-29-0