Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42289-1G OR42289-250MG OR42289-5G
APOSOR42289-1GEA 942 DKK
APOSOR42289-1G APOSOR42289-250MG APOSOR42289-5G
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03090515
CAS-nummer: 30913-86-1