4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 3350 DKK
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20313017
CAS-nummer: 1338998-82-5