2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42284-1G OR42284-250MG OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA 1470 DKK
APOSOR42284-1G APOSOR42284-250MG APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12032793
CAS-nummer: 908269-97-6