Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 164 DKK
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
Smeltepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11112847
CAS-nummer: 103440-54-6