3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 828 DKK
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
Smeltepunkt: 201…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415946
CAS-nummer: 100517-53-1