5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42257-1G OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA 13950 DKK
APOSOR42257-1G APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22376778
CAS-nummer: 2304634-56-6