6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR42250-1G
APOSOR42250-1GEA
317
DKK
APOSOR42250-1G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Smeltepunkt: 273 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08437579 CAS-nummer: 71082-47-8 |