8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-8-methoxyquinoline
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 2360 DKK
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molekylvægt: 203.194 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375327
CAS-nummer: 71082-36-5