5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 610 DKK
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 186.596 g/mol
Smeltepunkt: 164…167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00043921
CAS-nummer: 13852-51-2