8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42113-500MG OR42113-1G OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA 502 DKK
APOSOR42113-500MG APOSOR42113-1G APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formel: C₉H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11846498
CAS-nummer: 608515-49-7