2,6-Dimethylanthraquinone 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR42110-1G OR42110-250MG
APOSOR42110-1GEA 10900 DKK
APOSOR42110-1G APOSOR42110-250MG
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
2,6-Dimethylanthraquinone
Formel: C₁₆H₁₂O₂
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00835218
CAS-nummer: 3837-38-5