5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42062-1G OR42062-250MG OR42062-5G
APOSOR42062-1GEA 623 DKK
APOSOR42062-1G APOSOR42062-250MG APOSOR42062-5G
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₄ClN₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275399
CAS-nummer: 31784-71-1