1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42054-1G OR42054-250MG OR42054-5G
APOSOR42054-1GEA 741 DKK
APOSOR42054-1G APOSOR42054-250MG APOSOR42054-5G
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formel: C₉H₆Br₂
Molekylvægt: 273.952 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22482470
CAS-nummer: 173019-84-6