1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42053-1G OR42053-250MG OR42053-5G
APOSOR42053-1GEA 698 DKK
APOSOR42053-1G APOSOR42053-250MG APOSOR42053-5G
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formel: C₉H₆Br₂
Molekylvægt: 273.952 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22482458
CAS-nummer: 1333171-42-8