1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42052-1G
OR42052-250MG
OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA
2970
DKK
APOSOR42052-1G
APOSOR42052-250MG
APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formel:
C₉H₆Br₂ Molekylvægt: 273.952 g/mol Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD22482445 CAS-nummer: 1228107-22-9 |