1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1-BOC-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 1040 DKK
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₅NO₄
Massefylde: 1,0466 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842764
CAS-nummer: 294659-30-6