6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 3580 DKK
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molekylvægt: 256.526 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12674991
CAS-nummer: 1189106-57-7