5-Hydroxybenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 1810 DKK
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Formel: C₈H₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699412
CAS-nummer: 13196-10-6