N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-{2-[Methyl(phenyl)amino]-2-oxoethyl}piperazine, {Methyl[(piperazin-1-yl)acetyl]amino]benzene
OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 1260 DKK
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formel: C₁₃H₁₉N₃O
Molekylvægt: 233.309 g/mol
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040792
CAS-nummer: 318280-95-4