1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-4-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine, 1-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)piperazine
OR4164-1G OR4164-250MG OR4164-5G
APOSOR4164-1GEA 665 DKK
APOSOR4164-1G APOSOR4164-250MG APOSOR4164-5G
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Formel: C₁₁H₂₃N₃
Kogepunkt: 77…78 °C (0,38 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093539
CAS-nummer: 496808-04-9