4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dimethyl-1H-imidazole hydrochloride
OR41075-1G OR41075-5G
APOSOR41075-1GEA 818 DKK
APOSOR41075-1G APOSOR41075-5G
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743540
CAS-nummer: 53316-51-1