2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 6290 DKK
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BBrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659922
CAS-nummer: 850567-53-2