2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Carboxy-1,3-thiazol-2-yl)cyclopropane, 5-Carboxy-2-cyclopropyl-1,3-thiazole
OR41020-100MG OR41020-1G OR41020-250MG
APOSOR41020-100MGEA 1310 DKK
APOSOR41020-100MG APOSOR41020-1G APOSOR41020-250MG
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11208434
CAS-nummer: 1094230-05-3