3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 1750 DKK
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClO₄S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067947
CAS-nummer: 175201-86-2