Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR4082-1G OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA 600 DKK
APOSOR4082-1G APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067907
CAS-nummer: 162286-69-3