3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40811-1G OR40811-25G OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA 251 DKK
APOSOR40811-1G APOSOR40811-25G APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₂₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01825645
CAS-nummer: 128487-57-0