3-(Cyclopropyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 578 DKK
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Formel: C₇H₈S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25962002
CAS-nummer: 29576-51-0