2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40806-1G OR40806-250MG OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA 2620 DKK
APOSOR40806-1G APOSOR40806-250MG APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Formel: C₇H₇BrS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12033270
CAS-nummer: 29481-27-4