2-(Cyclopropyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 7680 DKK
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Formel: C₇H₈S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22049303
CAS-nummer: 29481-22-9