Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 3820 DKK
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂S
Smeltepunkt: 60…61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15529707
CAS-nummer: 1452-17-1