8-Chloro-1-iodophenazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40780-250MG OR40780-5G OR40780-1G
APOSOR40780-250MGEA 186 DKK
APOSOR40780-250MG APOSOR40780-5G APOSOR40780-1G
8-Chloro-1-iodophenazine
8-Chloro-1-iodophenazine
Formel: C₁₂H₆ClIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32111675
CAS-nummer: 2367002-69-3