5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 4010 DKK
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClIN₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812085
CAS-nummer: 2367002-79-5