9-(Bromomethyl)anthracene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40727-5G OR40727-1G OR40727-250MG
APOSOR40727-5GEA 4910 DKK
APOSOR40727-5G APOSOR40727-1G APOSOR40727-250MG
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
9-(Bromomethyl)anthracene
Formel: C₁₅H₁₁Br
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00096212
CAS-nummer: 2417-77-8
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III