(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40696-1G OR40696-250MG
APOSOR40696-1GEA 5760 DKK
APOSOR40696-1G APOSOR40696-250MG
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₀H₁₃IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31793561
CAS-nummer: 2366997-22-8