4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 262 DKK
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391619
CAS-nummer: 1261470-87-4