3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40676-1G OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA 872 DKK
APOSOR40676-1G APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molekylvægt: 310.915 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779024
CAS-nummer: 188813-09-4