(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR40670-1G
OR40670-250MG
OR40670-5G
APOSOR40670-1GEA
295
DKK
APOSOR40670-1G
APOSOR40670-250MG
APOSOR40670-5G
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran
Formel:
C₅H₁₀O₂ Kogepunkt: 80…83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04972320 CAS-nummer: 57203-01-7 |