4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,4-Dibromo-2-iodotoluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 502 DKK
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Molekylvægt: 375.827 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391672
CAS-nummer: 885681-96-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II