3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR40662-1G
OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA
1310
DKK
APOSOR40662-1G
APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂I Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18391671 CAS-nummer: 1261553-05-2 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |