2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40661-1G OR40661-250MG OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA 1050 DKK
APOSOR40661-1G APOSOR40661-250MG APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527653
CAS-nummer: 289617-98-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II