2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40660-250MG OR40660-1G OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA 818 DKK
APOSOR40660-250MG APOSOR40660-1G APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391667
CAS-nummer: 1261776-07-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II