2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40660-250MG
OR40660-1G
OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA
818
DKK
APOSOR40660-250MG
APOSOR40660-1G
APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂I Molekylvægt: 375.827 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18391667 CAS-nummer: 1261776-07-1 UN nummer: 3261 ADR: 8 II |