2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40656-25G OR40656-5G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 710 DKK
APOSOR40656-25G APOSOR40656-5G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520409
CAS-nummer: 28547-29-7