2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40647-1G OR40647-250MG
APOSOR40647-1GEA 578 DKK
APOSOR40647-1G APOSOR40647-250MG
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11036149
CAS-nummer: 1022128-96-6