2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-formylaniline, 3-Chloroanthranilaldehyde
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 317 DKK
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13193431
CAS-nummer: 397322-82-6