Methyl pent-2-enoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40582-25G OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA 622 DKK
APOSOR40582-25G APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Formel: C₆H₁₀O₂
Kogepunkt: 81…82 °C (45 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00137611
CAS-nummer: 818-59-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II