3-Bromo-4-iodophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 1250 DKK
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17000017
CAS-nummer: 1037298-05-7