2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40565-1G OR40565-5G
APOSOR40565-1GEA 291 DKK
APOSOR40565-1G APOSOR40565-5G
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂Cl
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038394
CAS-nummer: 75002-98-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III